AuftragsverfolgungKontakt
Human Cell Line, MCF7 | Avantor
Human Cell Line, MCF7
Human caucasian breast adenocarcinoma, 1 Vial
Artikelnr. SIAL86012803-1VL
Anbieter:   Merck
Human Cell Line, MCF7
Artikelnr. SIAL86012803-1VL
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Human Cell Line, MCF7
Human caucasian breast adenocarcinoma, 1 Vial
CAS Nummer:  
Preis
716,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Vial
Product Details & Documents
Established from the pleural effusion from a 69 year female caucasian suffering from a breast adenocarcinoma. Cells exhibit some features of differentiated mammary epithelium including oestradiol synthesis and formation of domes.
  • Tumourigenicity and virus studies: Type B and C viruses
Cells may carry B or C type retrovirus and are considered to represent a category 2 pathogen (P2 containment). Cells express both the wild type and variant oestrogen receptors as well as progesterone receptor. The cells should be handled under laboratory containment level 2.
DNA profile: STR-PCR data: Amelogenin: X, CSF1PO: 10, D13S317: 11, D16S539: 11,12, D5S818: 11,12, D7S820: 8,9, THO1: 6, TPOX: 9,12, vWA: 14,15.
Culture medium: EMEM (EBSS) + 2 mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids NEAA + 10% Foetal Bovine Serum FBS/FCS.
Subculture routine: Split sub-confluent cultures (70 to 80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2 to 4×10000 cells/cm² using 0,25% Trypsin or Trypsin/EDTA; 5% CO₂; 37 °C.
Karyotype: 2n = 46, hypertriploid to hypotetraploid
Morphology: Epithelial-like
Receptors: Reported to express the oestrogen and progesterone receptor
Technique: Cell culture
Relevant disease: Cancer
Synonym(s): IBMF-7 Cells, MCF7 Cells, Michigan Cancer Foundation-7 Cells, ssMCF-7 Cells
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 Vial
  • Bezeichnung:
    Human caucasian breast adenocarcinoma
  • Cat. No.:
    SIAL86012803-1VL
  • Shipping conditions:
    Dry Ice
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.