Specpure® Interference Check Standard AB(ICS-AB) Solution
Interference check standard AB(ICS-AB) solution, 5% HNO₃/tr. (CHOH)₂(COOH)₂, 100 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Specpure® Interference Check Standard AB(ICS-AB) Solution
Artikelnr. 41730.AE
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00147272
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Matrix:5% HNO₃/tr. (CHOH)₂(COOH)₂
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Interference check standard AB(ICS-AB) solution
- UN No.:3264
- Cat. No.:41730.AE
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00147272