Spezifikationen
- Nutzinhalt:225 L
- Frequenz:25–40 kHz
- Bezeichnung:Ultraschall-Reinigungsgerät, TM 182 UHL, 25 oder 40 kHz, Edelstahl-Schwingwanne, mit Heizung und Zeitschaltuhr
- Modell:TM 182 UHL
- B×T×H:500×400/420×1000 mm
- Heizleistung:7200 W
- Gewicht:140 kg
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
SONOREX TECHNIK Ultraschallbäder sind für die Beschallung von wässrigen Flüssigkeiten vorgesehen. Sie arbeiten auf der Basis von niederfrequentem Ultraschall und sind vielseitig einsetzbar.
- Ausführung als Standgerät
- Leicht zu reinigendes Edelstahlgehäuse
- Füllstandsmarkierung zur sicheren Befüllung
- Edelstahl-Schwingwanne mit abgerundeten Wannenecken und hochwertigem PZT
- Hochleistungs-Ultraschallsysteme
- Berieselungsrohr und Wehr/Überlauf mit Kugelhahn zur Herstellung eines Flüssigkeitskreislaufs
- Höhenverstellbare Füße für einen sicheren und ebenen Stand
- Störungsfrei
Auslass mit Dreiwege-Kugelhahn zum einfachen Ablassen/Befüllen der Badflüssigkeit. Ihre Hauptanwendung ist die schonende und intensive Reinigung von Objekten unterschiedlichster Form, Art und Größe. Tank: Edelstahl, 2 mm, geschweißt, mit Überlauf auf der rechten Seite und Berieselungsrohr zur Oberflächenabschöpfung auf der linken Seite der Wanne.
Kabellänge: 3 m
Frequenz: 40 oder 25 kHz
Füllvolumen: 200 L
Betriebsvolumen: 170 L
Zulauf und Ablauf: G 1 außen
Einlass des Berieselungsrohrs: G¹/₂ innen
Abflussöffnung: G 1 außen
Anschlusskabel: 230 V~(±10%) 50/60 Hz für TM (U/UL); 400 V 3 N~ (±10%) 50/60 Hz für TM (UH/UHL)