ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Dextran
Artikelnr. 00892-100MG
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Supelco® Organic Reference Standard, Dextran
Artikelnr. 00892-100MG
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Analytical standard, for GPC, 80000
  • CAS Nr.:
    9004-54-0
  • Bezeichnung:
    Dextran
  • Seq:
    16
  • Lagerbedingungen:
    2...30 °C
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00130935
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Formel:
    [C₆H₁₀O₅]ₙ
  • Flammpunkt:
    Not applicable