ContactUsLinkComponent
Conductivity Standard 2500 µS/cm at 25 °C
  ACSD5P53S.L5
 :  CPACHEM
New Product
 :  
Conductivity Standard 2500 µS/cm at 25 °C
  ACSD5P53S.L5
 :  CPACHEM
New Product
 :  
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Conductivity standard
  • Leitfähigkeit:
    2500 µS/cm
 : ISO 17034, 17025, 9001 certified.