ContactUsLinkComponent
Supelco® Organischer Referenzstandard, 2-Isopropyläpfelsäure
Supelco® Organischer Referenzstandard, 2-Isopropyläpfelsäure
Supplier:  Merck
Certificates
Supelco® Organischer Referenzstandard, 2-Isopropyläpfelsäure
Supplier:  Merck
Specifications
  • CAS Nr.:
    3237-44-3
  • Lagerbedingungen:
    2...30 °C
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00075003
  • Synonym(s):
    2-Hydroxy-2-isopropylbernsteinsäure
  • Melting point:
    138...145 °C; 144...146 °C (lit.)
  • Formel:
    HO₂CCH₂C[CH(CH₃)₂](OH)CO₂H
  • Molecular weight:
    176,17