ContactUsLinkComponent
Supelco® Organischer Referenzstandard, Octafluornaphthalin
Catalog # 44080-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Organischer Referenzstandard, Octafluornaphthalin
Catalog # 44080-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Octafluornaphthalin
  • Lagerbedingungen:
    2...8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H225 - H304 - H315 - H336 - H361f - H373 - H411
  • Shipping conditions:
    STD
Specifications
About this item
  • GHS-Signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P201 - P210 - P273 - P301 + P310 + P331 - P302 + P352 - P308 + P313