Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organischer Referenzstandard, Tetra-O-Methylscutellarein
Catalog # 43075-5MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Organischer Referenzstandard, Tetra-O-Methylscutellarein
Catalog # 43075-5MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • VE:
    5 mg
  • Normen:
    Analytischer Standard
  • CAS Nr.:
    1168-42-9
  • Bezeichnung:
    Tetra-O-Methylscutellarein
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Shipping conditions:
    WICE
  • MDL No.:
    MFCD00017442
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Synonym(s):
    4′,5,6,7-Tetramethoxyflavone; 5,6,7-Trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one; Scutellarein tetramethyl ether
  • Molecular weight:
    342,34

Specifications

About this item