Supelco® Organischer Referenzstandard, L-Rhamnose-Monohydrat
41651-100MG
: Merck
:
- VE:100 mg
- Normen:Analytischer Standard
- CAS Nr.:10030-85-0
- Bezeichnung:ʟ-Rhamnose-Monohydrat
- Lagerbedingungen:Keine Temperatureinschränkung
- Shipping conditions:STD
- MDL No.:MFCD00071591
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Synonym(s):6-Desoxy-ʟ-Mannose; ʟ(+)Rhamnopyranose
- Molecular weight:182,17