Spezifikationen
- VE:100 mg
- CAS Nr.:122-34-9
- Bezeichnung:Simazin
- Lagerbedingungen:2...8 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H302 - H351 - H410
- Shipping conditions:STD
- MDL No.:MFCD00023174
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Synonym(s):2,4-Bis(ethylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine
- Molecular weight:201,66
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Simazin CRM kann auch wie unten angegeben verwendet werden: Entwicklung und Validierung einer ultraschallunterstützten dispersiven Flüssig-Flüssig-Mikroextraktionsmethode (UA-DLLME) zur Probenextraktion, gefolgt von einer gaschromatographisch-massenspektrometrischen Bestimmung endokrin wirksamer Herbizide in den Fluss- und Meerwasserproben. Bestimmung von Triazin-Pestizidrückständen in Proben von Äpfeln, Birnen, Karotten, Kartoffeln, Tomaten, Avocados, Gurken, Spinat, Bananen und Orangen durch modifizierte QuEChERS- und Festphasenextraktionsverfahren (SPE), gefolgt von einer Flüssigchromatographie-Photodiodenarray-Analyse (LC-DAD). Mehrfachrückstandsanalyse von 67 Pestiziden in Olivenöl-, Oliven- und Avocadoproben durch Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) zur Bewertung verschiedener Reinigungssorbentien. Quantifizierung von 20 Pestiziden in Aal- und Garnelenproben durch eine geplante Mehrfachreaktionsüberwachungsmethode (sMRM) und QuEChERS mit EDTA zur Probenextraktion und -reinigung. Analyse von 35 Mikroverunreinigungen einschließlich Pestiziden in Wasserproben durch Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) nach ihrer Festphasenextraktion. Gleichzeitige Quantifizierung von 58 Arzneimitteln und Körperpflegeprodukten (PPCPs) und Pestiziden in Wasserproben durch lösungsmittelbasierte deemulgierende dispersive Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion (SD-DLLME) kombiniert mit Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LCMS/MS).