Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organischer Referenzstandard, Arachidonyl-L-Carnitin
Supelco® Organischer Referenzstandard, Arachidonyl-L-Carnitin
Catalog # 30172-10MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Organischer Referenzstandard, Arachidonyl-L-Carnitin
Catalog # 30172-10MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • VE:
    10 mg
  • Normen:
    Analytischer Standard
  • CAS Nr.:
    36816-11-2
  • Bezeichnung:
    Arachidonyl-ʟ-carnitin
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Shipping conditions:
    WICE
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Synonym(s):
    C20:4(n-6) carnitine; (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(5Z,8Z,11Z,14Z)-1-oxo-5,8,11,14-eicosatetraen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt; Arachidonoylcarnitine
  • Molecular weight:
    447,65

Specifications

About this item