Supelco® Organischer Referenzstandard, Oleoyl-ʟ-Carnitin
Catalog # 19945-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:10 mg
- Normen:Analytischer Standard
- CAS Nr.:38677-66-6
- Bezeichnung:Oleoyl-ʟ-carnitin
- Lagerbedingungen:–20 °C
- Shipping conditions:DICE
- MDL No.:MFCD22416941
- Synonym(s):(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt; cis-9-Octadecenoyl-ʟ-carnitine
- Molecular weight:425,64