Supelco® Organischer Referenzstandard, Tigloyl-L-Carnitin-(N-Methyl-d₃)
Artikelnr. 12633-1MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:1 mg
- Normen:Analytischer Standard
- Bezeichnung:Tigloyl-ʟ-carnitin-(N-methyl-d₃)
- Lagerbedingungen:-20 °C
- Shipping conditions:WICE
- Synonym(s):(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d₃)-2-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-1-propanaminium-Innersalz
- Molecular weight:246,32