ContactUsLinkComponent
Supelco® Organischer Referenzstandard, TIC-Standard, 1000 ppm
  12003-500ML-F
 :  Merck
 :  
Supelco® Organischer Referenzstandard, TIC-Standard, 1000 ppm
  12003-500ML-F
 :  Merck
 :  
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    TIC-Standard, 1000 ppm
  • Lagerbedingungen:
    2...8 °C
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Konzentration:
    1000 mg/L (nominale Konzentration (genauer Gehalt auf dem CoA))