Supelco® Organischer Referenzstandard, Butyryl-ʟ-Carnitin
Catalog # 08984-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:10 mg
- Normen:Analytischer Standard
- CAS Nr.:25576-40-3
- Bezeichnung:Butyryl-ʟ-carnitin
- Lagerbedingungen:2...8 °C
- Shipping conditions:STD
- MDL No.:MFCD01674827
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Synonym(s):(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt; Butanoyl-ʟ-carnitine; C4-Carnitine
- Molecular weight:231,29