Supelco® Organischer Referenzstandard, Adipoyl-ʟ-carnitin-Lithiumsalz
Catalog # 07481-50MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:50 mg
- Normen:Analytischer Standard
- CAS Nr.:102636-83-9
- Bezeichnung:Adipoyl-ʟ-carnitin-Lithiumsalz
- Lagerbedingungen:-20 °C
- Shipping conditions:WICE
- Molecular weight:289,32 (free acid basis)