Supelco® Organic Reference Standard, Pullulan Standard
Artikelnr. 97873-25MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:25 mg
- Normen:Certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 12000
- Bezeichnung:Pullulan Standard
- Seq:13
- Lagerbedingungen:2…8 °C
- Shipping conditions:STD