Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Diquat-Metabolit Dipyridon
Artikelnr. CRM89003-10MG
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Diquat-Metabolit Dipyridon
Artikelnr. CRM89003-10MG
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • VE:
    10 mg
  • Normen:
    Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
  • CAS Nr.:
    35022-72-1
  • Bezeichnung:
    Diquat-Metabolit Dipyridon
  • Lagerbedingungen:
    2...8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H301 + H311 - H315 - H317 - H319 - H330 - H335 - H372 - H410
  • Shipping conditions:
    WICE
  • MDL No.:
    MFCD30719733
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ300
  • Synonym(s):
    6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2′,1′-c]pyrazin-4,9-dion; 9,10-Dihydro-8a,10a-diazaphenanthren-1,8-dion; Diquatdipyridon
  • Molecular weight:
    214,22

Spezifikationen

Über diesen Artikel

Certifications: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Caution: P273 - P280 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 - P314