Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Diphenylamin
CRM69121-100MG
: Merck
:
- VE:100 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:122-39-4
- Bezeichnung:Diphenylamin
- Lagerbedingungen:15...25 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H301 + H311 + H331 - H373 - H410
- Shipping conditions:STD
- MDL No.:MFCD00003014
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Melting point:50 - 53 °C (lit.)
- Formel:(C₆H₅)₂NH
- Molecular weight:169,22
- Siedepunkt:302 °C (lit.)
: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
: P273 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311 - P314