Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Fensulfothion
CRM66351-100MG
: Merck
:
- VE:100 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:115-90-2
- Bezeichnung:Fensulfothion
- Lagerbedingungen:–20 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H300 + H310 + H330 - H410
- MDL No.:MFCD00055487
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Synonym(s):Diethyl 4-(methylthio)phenyl phosphate
- Molecular weight:308,35
: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
: P262 - P264 - P273 - P280 - P302 + P352 + P310 - P304 + P340 + P310