Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Acequinocyl
CRM52422-50MG
: Merck
:
- VE:50 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:57960-19-7
- Bezeichnung:Acequinocyl
- Lagerbedingungen:2...8 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H317 - H370 - H373 - H410
- Shipping conditions:WICE
- MDL No.:MFCD01938252
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Synonym(s):2-(Acetyloxy)-3-dodecyl-1,4-naphthalendion; 3-Acetoxy-2-dodecyl-1,4-naphthochinon; 3-Dodecyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphthylacetat
- Molecular weight:384,51
: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
: P260 - P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P308 + P311