Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Benfuracarb
CRM06035-100MG
: Merck
:
- VE:100 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:82560-54-1
- Bezeichnung:Benfuracarb
- Lagerbedingungen:–20 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H301 + H331 - H361f - H410
- MDL No.:MFCD00210247
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Molecular weight:410,53
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Benfuracarb-zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) kann auch wie folgt verwendet werden:
- Rückstandsanalyse von 18 Insektiziden in Wasser- und Sedimentproben, die aus Wassergebieten rund um die Reisfelder gesammelt wurden, durch Chromatographie-Tandem-Massenspektrometrie
- Analyse von 168 Pestiziden in Paprika mit die modifizierte Trockeneis-Partitionierungs-QuEChERS-Methode kombiniert mit LC-MS/MS
- Gleichzeitige Bestimmung von 18 Carbamat-Pestizidrückständen aus ganzen Kastanien- und Pinienkernproben mittels Ultra-Performance-Flüssigkeitschromatographie gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie (UPLC-MS-MS) nach einer Gelpermeationschromatographie (GPC)-Reinigung
- Entwicklung und Validierung einer Methode zur Analyse mehrerer Rückstände zum Nachweis von 70 Pestiziden verschiedener Klassen aus Trinkwasserproben unter Verwendung eines Polymersorbens für die Festphasenextraktion (SPE) und Gas- und Flüssigkeitschromatographie gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS/MS und LC-MS/MS) zur Quantifizierung
- Nachweis von 15 organischen stickstoffhaltigen Pestiziden aus Gemüseproben mittels Matrix-Festphasendispersion (MSPD) zusammen mit Gaschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS-MS)
- Gleichzeitige Analyse von 27 Organophosphor-, Organochlor-, Pyrethroid- und Carbamat-Pestiziden Pestizide in Radix astragali durch mikrowellenunterstützte oder dispersive Festphasenextraktion in Kombination mit GC-MS
: P202 - P261 - P264 - P273 - P301 + P310 - P304 + P340 + P311