Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Anilazin
CRM05691-25MG
: Merck
:
- VE:25 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:101-05-3
- Bezeichnung:Anilazin
- Lagerbedingungen:2…8 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H315 - H319 - H410
- Shipping conditions:WICE
- MDL No.:MFCD00041815
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Synonym(s):6-(2-Chloroanilino)-2,4-dichloro-1,3,5-triazine
- Molecular weight:275,52
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Das CRM kann auch für folgende Zwecke eingesetzt werden:
- Analyse der Langzeitpersistenz von drei 14C-markierten Pestiziden – Ethidimuron, Methabenzthiazuron, Anilazin und deren Metaboliten im Boden
- Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) zur Bestimmung verschiedener Pestizidrückstandsklassen aus verschiedenen Abwasserproben aus dem Anbau und der Verarbeitung von Kartoffeln
: P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P332 + P313