Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Ethiofencarb
Catalog # CRM05286-100MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:29973-13-5
- Bezeichnung:Ethiofencarb
- Lagerbedingungen:2…8 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H302 - H410
- Shipping conditions:WICE
- MDL No.:MFCD00055463
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Molecular weight:225,31
Specifications
About this item
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Das CRM kann auch für folgende Zwecke eingesetzt werden:
- Abschätzung von systemischen und nicht-systemischen Pestiziden in 80 Apfelproben aus Kasachstan durch LC-MS/MS und GC-MS/MS
- Entwicklung einer Methode für schnelles Multirückstandsscreening von 12 Pestiziden und 7 Mycotoxinen in Getreide- und Tierfutterproben mittels Durchflussinjektions-(FI)-Massenspektrometrie (MS)
- UHPLC-MS/MS-Bestimmung von Carbamat-Pestizidrückständen in frischen Kräuterproben für den menschlichen Verzehr und eine optimierte QuEChERS-Extraktion
- Untersuchung des photokatalytischen Abbaus von Ethiofencarb in Gegenwart eines Chalkogenids, SnI₄S₈
- Differenzierung zwischen strukturell isomeren Pestiziden mittels hochauflösender, genauer Massenanalysatoren
- Multirückstandsanalyse von 250 Pestizide durch Ultra-Performance-Flüssigkeitschromatographie (UHPLC) gekoppelt mit MS/MS in verarbeiteten Früchten
Certifications: Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Das CRM kann auch für folgende Zwecke eingesetzt werden:
- Abschätzung von systemischen und nicht-systemischen Pestiziden in 80 Apfelproben aus Kasachstan durch LC-MS/MS und GC-MS/MS
- Entwicklung einer Methode für schnelles Multirückstandsscreening von 12 Pestiziden und 7 Mycotoxinen in Getreide- und Tierfutterproben mittels Durchflussinjektions-(FI)-Massenspektrometrie (MS)
- UHPLC-MS/MS-Bestimmung von Carbamat-Pestizidrückständen in frischen Kräuterproben für den menschlichen Verzehr und eine optimierte QuEChERS-Extraktion
- Untersuchung des photokatalytischen Abbaus von Ethiofencarb in Gegenwart eines Chalkogenids SnI4S8
- Differenzierung zwischen strukturell isomeren Pestiziden mittels hochauflösender, genauer Massenanalysatoren
- Multirückstandsanalyse von 250 Pestizide durch Ultra-Performance-Flüssigkeitschromatographie (UHPLC) gekoppelt mit MS/MS in verarbeiteten Früchten
Caution: P264 - P270 - P273 - P301 + P312 - P391 - P501