ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Diethofencarb
Artikelnr. CRM04342-25MG
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Diethofencarb
Artikelnr. CRM04342-25MG
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    25 mg
  • Normen:
    Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
  • CAS Nr.:
    87130-20-9
  • Bezeichnung:
    Diethofencarb
  • Lagerbedingungen:
    15...25 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H319
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00274591
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ300
  • Synonym(s):
    Isopropyl-N-(3,4-diethoxyphenyl)carbamat
  • Molecular weight:
    267,32
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Diethofencarb kann als zertifiziertes Referenzmaterial für Folgendes verwendet werden:
  • Entwicklung einer dispersiven Flüssig-Flüssig-Mikroextraktionsmethode basierend auf der Verfestigung eines schwebenden organischen Tröpfchens (DLLME-SFO) zur gleichzeitigen Analyse von Diethofencarb und Pyrimethanil in Apfelmark und -schale unter Verwendung von Flüssigkeitschromatographie mit Diodenarray-Detektion (HPLC-DAD)
  • Untersuchung des Empfindlichkeitsprofils von Botrytis cinerea Feldisolaten gegenüber Zoxamid und Bewertung des Resistenzmechanismus, der an Kreuzresistenzbeziehungen zwischen Benzamiden, Benzimidazolen und N-Phenylcarbamaten beteiligt ist
  • Entwicklung einer ultraschallgestützten tensidverstärkten Emulgierungsmikroextraktionsmethode zur Analyse von Diethofencarb- und Pyrimethanil-Fungiziden in Wasser- und Fruchtsaftproben unter Verwendung von Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Diodenarray-Detektor/Elektrospray-Ionisations-Massenspektrometrie (HPLC-DAD/ESI-MS)
  • Herstellung einer 3D-Nanoröhrenanordnung aus MoS₂-Monoschichten (3D MoS₂NTs) für schnelles und selektives Screening von Diethofencarb
  • Entwicklung einer dispersiven Flüssig-Flüssig-Mikroextraktionsmethode zur Bestimmung von Diethofencarb und Pyrimethanil in wässrigen Proben
Caution: P264 - P280 - P305 + P351 + P338 - P337 + P313