Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Dichlofluanid
CRM04195-100MG
: Merck
:
- VE:100 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:1085-98-9
- Bezeichnung:Dichlofluanid
- Lagerbedingungen:2…8 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H317 - H319 - H332 - H400
- Shipping conditions:WICE
- MDL No.:MFCD00078639
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Molecular weight:333,23
Es ist zur Verwendung als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für die Kalibrierung in der Chromatographie und anderen Analysetechniken vorgesehen. Dichlofluanid-CRM kann auch wie folgt verwendet werden:
- Bestimmung der Konzentration von Dichlofluanid und seinem Metaboliten im Meerwasser und Sediment von drei Yachthäfen in Griechenland vor und während der Yachtsaison
- Bewertung der biochemischen und physiologischen Auswirkungen der Dichlofluanid-Exposition auf die Braunmuschel Perna perna
- Photokatalytischer Abbau von Chlorothalonil und Dichlofluanid über TiO₂-Suspensionen
- Test der Toxizität der Fungizide Penconazol, Cymoxanil und Dichlofluanid und ihrer Auswirkungen auf die spezifische Wachstumsrate, Biomasseproduktion, Atmungsrate und Hefelebensfähigkeit
- Schätzung der Verschwinderaten von Dichlofluanid und Tebuconazol nach aufeinanderfolgender Anwendung auf zwei unter Gewächshausbedingungen angebaute Salatsorten
: P261 - P273 - P280 - P302 + P352 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338