Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Teflubenzuron
CRM01399-100MG
: Merck
:
- VE:100 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:83121-18-0
- Bezeichnung:Teflubenzuron
- Lagerbedingungen:2…8 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H373 - H410
- Shipping conditions:STD
- MDL No.:MFCD00068254
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Synonym(s):Clofentezine
- Molecular weight:381,11
Es ist zur Verwendung als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für die Kalibrierung in der Chromatographie und anderen Analysetechniken vorgesehen. Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) für Teflubenzuron kann auch wie folgt verwendet werden:
- Bestimmung von 9 Benzoylharnstoff-Insektiziden in Proben von Obst, Gemüse, Getreide und tierischen Produkten durch Druckflüssigkeitsextraktion und LC-MS/MS
- Gleichzeitige Analyse von Lufenuron-Bifenthrin- und Teflubenzuron-Rückständen in Kokoswasser durch Matrix-Festphasendispersionsextraktion kombiniert mit Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
- Entwicklung einer auf Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Triple-Quadrupol-Massenspektrometrie (HPLC-MS/MS) basierenden Methode zur gleichzeitigen Schätzung von 7 Benzoylharnstoff-Insektiziden in aufgegossenem Oolong-Tee
- Mehrfachrückstandsanalyse von Pestiziden in Açai-Früchten durch Extraktion auf Basis von Matrix-Festphasendispersion und Bestimmung mittels Flüssigchromatographie
- Vergleichsstudie zur Extraktion von 9 Benzoylharnstoff-Insektiziden unter Verwendung von zwei dispersiven Flüssig-Flüssig-Mikroextraktionsmethoden (DLLME) aus Abwasserproben, gefolgt von ihrer Bestimmung mittels Flüssigchromatographie-Quadrupol-linearer Ionenfalle-Massenspektrometrie
: P260 - P273 - P314 - P391 - P501