Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Cyantraniliprol
Artikelnr. CRM01303-25MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:25 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:736994-63-1
- Bezeichnung:Cyantraniliprol
- Lagerbedingungen:2…8 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H410
- Shipping conditions:STD
- MDL No.:MFCD28053506
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Synonym(s):3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4′-cyano-2′-methyl-6′-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide
- Molecular weight:473,71
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Es ist zur Verwendung als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für die Kalibrierung in der Chromatographie und anderen Analysetechniken vorgesehen. Cyantraniliprol-zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) kann auch folgende Anwendungen finden:
- Untersuchung von DNA-Schäden, oxidativem Stress und biologischer Toxizität bei Regenwürmern durch Cyantraniliprol
- Entwicklung einer isotopenmarkierten internen Standardmethode mittels ultrahochleistungsfähiger Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie zur Analyse von Chlorantraniliprol und Cyantraniliprol in Obst, Gemüse und Getreide
- Gleichzeitige Bestimmung von 8 Amid-Insektiziden der neuen Generation durch Ultrahochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie in komplexen Lebensmittelmatrizes
- Schätzung von fünf Diamid-Insektiziden unter Verwendung eines Kohlenstoffnanoröhren-Mehrfachfilters zur Probenreinigung und Ultrahochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie in Lebensmittelmatrizes
- Gleichzeitige Analyse von fünf Diamid-Insektiziden in Speisepilzen durch Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie (HPLC-MS/MS) und ein modifiziertes QuEChERS-Verfahren zur Extraktion
Caution: P273 - P391 - P501