Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Epoxiconazol
Artikelnr. 93871-50MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:50 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:133855-98-8
- Bezeichnung:Epoxiconazol
- Lagerbedingungen:2…8 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H351 - H360FD - H411
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Molecular weight:329,76
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certifications: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Caution: P202 - P273 - P280 - P308 + P313 - P391 - P405