Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Bromopropylat
93744-50MG
: Merck
:
- VE:50 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:18181-80-1
- Bezeichnung:Bromopropylat
- Lagerbedingungen:15...25 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H410
- MDL No.:MFCD00078632
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Synonym(s):Isopropyl 4,4′-dibromobenzilate; Phenisobromolate
- Molecular weight:428,12
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Bromopropylate CRM kann auch für Folgendes verwendet werden:
- Aufklärung der Hemmung der Acetylcholinesterase-Aktivität im Plasma und Gehirn von Wistar-Ratten durch eine Mischung aus 5 Pestiziden: Chlorpyrifos, Alphacypermetrin, Brompropylat, Carbendazim und Mancozeb
- Untersuchung der Abbauprozesse von Brompropylat, Coumaphos, Chlordimeform, Cymiazol, Flumethrin und Fluvalinat in wässrigen Medien mittels HPLC
- Entwicklung einer Flüssigphasen-Mikroextraktionsmethode unter Verwendung eines tief eutektischen Lösungsmittels zur Extraktion und Vorkonzentration von Diazinon-, Metalaxyl-, Brompropylat-, Oxadiazon- und Fenazaquin-Pestiziden aus Proben wie Trauben- und Sauerkirschsaft, frischen Rüben, Gurken, Kartoffeln und Tomaten, gefolgt von einer Gaschromatographie-Flammenionisationsdetektion
- Entwicklung einer Methode zur Bestimmung mehrerer Rückstände von Azinphosmethyl, Brompropylat, Chlorpyrifos, Dimethoat, Parathionmethyl und Phosalone in Aprikosen und Pfirsichen unter Verwendung der Ionenfallentechnologie mit negativer chemischer Ionisation
- Gleichzeitige Bestimmung von Amitraz-, Brompropylat-, Coumaphos-, Cymiazol- und Fluvalinatrückständen in Honig durch Festphasenextraktion und GC-MS
: P273 - P391 - P501