ContactUsLinkComponent
Supelco® Organischer Referenzstandard, Farnesol
Catalog # 93547-100MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Organischer Referenzstandard, Farnesol
Catalog # 93547-100MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Mischung von Isomeren, analytischer Standard
  • CAS Nr.:
    4602-84-0
  • Bezeichnung:
    Farnesol
  • Lagerbedingungen:
    2...30 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H315 - H317 - H410
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00002918
  • Synonym(s):
    3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
  • Formel:
    (CH₃)₂C=CHCH₂CH₂C(CH₃)=CHCH₂CH₂C(CH₃)=CHCH₂OH
  • Molecular weight:
    222,37
  • Dichte:
    0,886 g/ml at 20 °C (lit.)
  • Flammpunkt:
    155 °C - Closed cup
  • Siedepunkt:
    149 °C/4 mmHg (lit.)
Specifications
About this item
  • GHS-Signal: GHS07, GHS09
Caution: P261 - P264 - P272 - P273 - P280 - P302 + P352