Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Isazophos
Artikelnr. 91607-100MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:100 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:42509-80-8
- Bezeichnung:Isazophos
- Lagerbedingungen:–20 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H300 + H310 + H330 - H317 - H373 - H410
- Shipping conditions:WICE
- MDL No.:MFCD00078699
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Molecular weight:313,74
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Es ist zur Verwendung als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für die Kalibrierung in der Chromatographie und anderen Analysetechniken vorgesehen. Isazophos-CRM kann auch wie folgt verwendet werden:
- Entwicklung eines GC/MS-Verfahrens unter Verwendung einer ausgewählten Ionenüberwachung (SIM) zur Quantifizierung von Isazophos in Leber, Nieren, Muskeln und Fett von Rindern zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Exposition
- Entwicklung einer Methode mit mehreren Rückständen zur Quantifizierung von 19 Metaboliten von Organophosphor-Pestiziden, synthetischen Pyrethroiden, ausgewählten Herbiziden und DEET (NN-Diethyl-m-toluamid) in menschlichem Urin mittels LC-MS
- Bestimmung der Wirksamkeit von Isazophos gegen Engerlinge des Japankäfers (Popillia japonica Newman) mittels zweier Untergrundplatzierungstechnologien, Hochdruck-Flüssigkeitseinspritzung (HPLI) und eines angepassten Übersaatgeräts (OS), das auf Golfplatz-Roughs angewendet wird
Caution: P262 - P273 - P280 - P302 + P352 + P310 - P304 + P340 + P310 - P314