Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Iprobenfos
Artikelnr. 91386-100MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:100 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:26087-47-8
- Bezeichnung:Iprobenfos
- Lagerbedingungen:2...8 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H302 – H411
- Shipping conditions:WICE
- MDL No.:MFCD00191226
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
- Molecular weight:288,34
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Das Iprobenfos-CRM kann auch für folgende Zwecke verwendet werden:
- Empfindlicher Nachweis von Iprobenfos und Edifenphos mithilfe eines kolorimetrischen Multi-Aptasensors auf Goldnanopartikel-AuNP-Basis aus Reisproben
- Untersuchung des lichtinduzierten katalytischen Abbaus des Iprobenfos-Fungizids mithilfe eines Poly(3-octylthiophen-25-diyl)-Films durch Variation des Sauerstoffdrucks der sprudelnden Gase
- Bestimmung der unterschiedlichen Empfindlichkeit von Magnaporthe oryzae Isolaten aus verschiedenen geografischen Gebieten gegenüber Edifenphos- und Iprobenfos-Fungiziden
- Untersuchung der Reaktion der Zooplanktongemeinschaft auf die Anwendung von Simetryn und Iprobenfos mithilfe einer natürlichen Zooplanktongemeinschaft in Mikrokosmostanks
- Bewertung und Vergleich der Virulenz von Magnaporthe oryzae Isolaten, die empfindlich und resistent gegenüber Edifenphos und Iprobenfos sind, auf Reispflanzen, die mit oder ohne Fungizide behandelt wurden
Achtung! Bitte beachten: P264 - P270 - P273 - P301 + P312 - P391 - P501