ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Imazamethabenzmethyl
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Imazamethabenzmethyl
Catalog # 90556-50MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Imazamethabenzmethyl
Catalog # 90556-50MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    50 mg
  • Normen:
    Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
  • CAS Nr.:
    81405-85-8
  • Bezeichnung:
    Imazamethabenzmethyl
  • Lagerbedingungen:
    15...25 °C
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00144469
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ300
  • Molecular weight:
    288,34
Specifications
About this item
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Das Imazamethabenz-Methyl-CRM kann auch folgende Verwendung finden:
  • Untersuchung der Photolyse von Imazamox, Imazapic, Imazaquin und Imazamethabenz-Methyl als Funktion von Wellenlänge, pH-Wert und natürlicher organischer Substanz in einer wässrigen Lösung
  • Vergleichende Untersuchung der Extraktion von Imazamethabenz-Methyl aus landwirtschaftlichen Böden, gefolgt von seiner chromatographischen Bestimmung mittels HPLC
  • Untersuchung der Absorption und Translokation von Fenoxaprop-Ethyl und Imazamethabenz-Methyl in Wildhaferpflanzen, die unter verschiedenen Temperatur- und Lichtintensitätsbedingungen angebaut werden, unter Verwendung von ¹⁴C-Tracertechniken
  • Gleichzeitige Bestimmung von p- und m-Imazamethabenz-Methyl-Enantiomeren unter Verwendung eines chiralen Proteinselektors basierend auf einer direkten chiralen HPLC-Methode
  • Entwicklung einer Methode zur Bestimmung mehrerer Rückstände von Herbiziden nach dem Auflaufen in Wasserproben durch SPE gekoppelt mit HPLC/ESI/MS im positiven Ionisierungsmodus