Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Thiofanox
Artikelnr. 77068-25MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:25 mg
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial, TraceCERT®
- CAS Nr.:39196-18-4
- Bezeichnung:Thiofanox
- Lagerbedingungen:–20 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H300 + H310 - H410
- Shipping conditions:DICE
- MDL No.:MFCD00055322
- Molecular weight:218,32
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Thiofanox CRM kann auch wie folgt verwendet werden:
- 126 Pestizidrückstände in Hühnerproben unter Verwendung von modifiziertem QuEChERS zur Probenvorbehandlung und Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie kombiniert mit Quadrupol-Flugzeitmassenspektrometrie (UHPLC-QToF-MS) zur Quantifizierung
- Multirückstandsanalyse von 423 Pestiziden, bestehend aus ihren Isomeren und Metaboliten, in 124 Grüntee- C. sinensis- Nutraceutikaprodukten durch zweidimensionale Gaschromatographie mit Flugzeitmassenspektrometrie gekoppelt
- QuEChERS-basierte Extraktion und Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie-Triple-Quadrupol-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-QqQ-MS/MS)-Analyse von LC-geeigneten Pestiziden in Grüntee-basierten (C. sinensis) Nutraceutika
- Multirückstandsanalyse von 80 Pestizidrückständen in 30 Wasserproben aus der Aquakultur durch einstufige Festphasenextraktion (SPE)-Reinigung und Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie-Q/Orbitrap-Massenspektrometrie
Caution: P262 - P264 - P273 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 + P310