Supelco® Organischer Referenzstandard, Lithiumacetoacetat
Artikelnr. 54374-10MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:10 mg
- CAS Nr.:3483-11-2
- Bezeichnung:Lithiumacetoacetat
- Lagerbedingungen:–20 °C
- MDL No.:MFCD00013060
- Synonym(s):Acetoacetic acid lithium salt
- Formel:CH₃COCH₂COOLi
- Molecular weight:108,02