ContactUsLinkComponent
Supelco® Organischer Referenzstandard, (S)-3-Hydroxybuttersäure
 :  Merck
Supelco® Organischer Referenzstandard, (S)-3-Hydroxybuttersäure
 :  Merck
  • CAS Nr.:
    6168-83-8
  • Lagerbedingungen:
    2…8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H315 - H319 - H335
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00137685
  • Molecular weight:
    104,10
Frequently Bought Together