Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
APC-Cy7 maleimide
APC-Cy7 maleimide, ReadiUse™, voraktiviert
APC-Cy7 maleimide, ReadiUse™, voraktiviert
APC-Cy7 maleimide, ReadiUse™, voraktiviert
Catalog # AATB2722
Supplier:
AAT Bioquest
New Product
CAS Number:
Expand image
APC-Cy7 maleimide, ReadiUse™, voraktiviert
Catalog # AATB2722
Supplier:
AAT Bioquest
New Product
CAS Number:
Specifications
VE:
1 mg
Seq:
2070
Specifications
About this item
Product Details
:
Product Details