Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
DRAQ5
DRAQ5 5 mM in Wasser, ReadiUse™ Färbelösung
DRAQ5 5 mM in Wasser, ReadiUse™ Färbelösung
Catalog # AATB17558
Supplier:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:
Expand image
DRAQ5 5 mM in Wasser, ReadiUse™ Färbelösung
Catalog # AATB17558
Supplier:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:
Specifications
VE:
50 µl
Seq:
1202
Specifications
About this item
Product Details
:
:
485.41 g/mol
CAS Number:
252903-95-0
Product Details