Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Violet 660 sodium salt
Violet 660 sodium salt, CytoCalcein™ excited at 405 nm
Violet 660 sodium salt, CytoCalcein™ excited at 405 nm
Artikelnr. AATB21903
Lieferant:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Violet 660 sodium salt, CytoCalcein™ excited at 405 nm
Artikelnr. AATB21903
Lieferant:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS-Nummer:
Spezifikationen
VE:
1 mg
Seq:
2070
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
:
:
662.63 g/mol
Produktdetails