Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Cy3 phosphoramidite
Cy3 phosphoramidite
Cy3 phosphoramidite
Cy3 phosphoramidite
Catalog # AATB6070
Supplier:
AAT Bioquest
New Product
CAS Number:
Expand image
Cy3 phosphoramidite
Catalog # AATB6070
Supplier:
AAT Bioquest
New Product
CAS Number:
Specifications
VE:
100 µmol
Seq:
9140
Specifications
About this item
Product Details
:
:
953.63 g/mol
CAS Number:
182873-76-3
Product Details