AuftragsverfolgungKontakt
CytoCite™ Probenröhrchen
CytoCite™ Probenröhrchen
500 μl tubes, CytoCite™ Probenröhrchen
Catalog # AATBCCT100
Supplier:   AAT Bioquest
CytoCite™ Probenröhrchen
Catalog # AATBCCT100
Supplier:  AAT Bioquest
CytoCite™ Probenröhrchen
500 μl tubes, CytoCite™ Probenröhrchen
Price
138,00 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Cytocite™-Probenröhrchen sind 500 μl dünnwandige Polypropylenröhrchen, die für die Verwendung mit Cytocite- oder Qubit-Fluorometer validiert sind.
  • Lagerung bei Raumtemperatur
Optimiert für die einfache Verwendung mit beiden gängigen Fluorometerinstrumenten.
Caution: Nur für Forschungszwecke.
Specifications
  • Kapazität:
    500 μl tubes
  • Bezeichnung:
    CytoCite™ Probenröhrchen