ReadiUse™ dNTP-Mix-Set *10 mM PCR-Qualität*
Catalog # AATB17258
Supplier: AAT Bioquest
New Product
CAS Number:
Specifications
- VE:1 mL
Specifications
About this item
10 mM dNTP-Mix ist eine Mischung aus vier Nukleotiden (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) in gereinigtem Wasser.
- Jedes Nukleotid hat eine Konzentration von 10 mM
- Die Formulierung ist bei −20 °C 12 Monate lang stabil
10 mM dNTP-Mix ist für die Verwendung in Polymerase-Kettenreaktionen (PCR), Sequenzierung, Fill-in-Reaktionen, Nick-Translation, cDNA-Synthese und TdT-Tailing-Reaktionen geeignet.
Caution: Nur für Forschungszwecke.