Fluorescein-12-dCTP *1 mM in Tris-Puffer (pH 7,5)*
Catalog # AATB17035
Supplier: AAT Bioquest
New Product
CAS Number:
Specifications
- VE:25 Nmo
Specifications
About this item
Fluorescein-12-dCTP könnte wie sein natürliches Gegenstück dCTP in eine DNA-Sequenz eingebaut werden, um eine Fluorescein-Markierung in ein DNA-Molekül einzubauen.
- Kann für die direkte enzymatische Markierung von DNA/cDNA verwendet werden, z. B. durch PCR oder Nick-Translation
Der Linker zwischen Fluorescein-Tag und Cytidin wurde für eine optimale Substrateinbindung und Markierungseffizienz optimiert.
Caution: Nur für Forschungszwecke.