ContactUsLinkComponent
iFluor® 647 PEG12-dUTP *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
iFluor® 647 PEG12-dUTP *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Catalog # AATB17043
Supplier:  AAT Bioquest
New Product
CAS Number:  
undefined
iFluor® 647 PEG12-dUTP *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Catalog # AATB17043
Supplier:  AAT Bioquest
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    25 Nmo
Specifications
About this item
Dieses iFluor® 647-PEG12-dUTP-Konjugat hat die gleichen spektralen Eigenschaften wie ChromaTide™ Alexa Fluor™ 647-dUTP.
  • Durch den PEG12-Spacer wird der Einbau in DNAs durch Polymerase wesentlich effektiver
  • Helles Signal mit hoher Photostabilität, das nicht vom pH-Wert beeinflusst wird
Die farbstoffmodifizierten Desoxyuridin-5'-Triphosphate sind eine der gängigsten Methoden zur Herstellung farbstoffmarkierter DNA über herkömmliche enzymatische Einbaumethoden wie umgekehrte Transkription, Nick-Translation, Random-Primed-Labeling oder PCR.
Caution: Nur für Forschungszwecke.