Fluorescein-12-dATP *1 mM in Tris-Puffer (pH 7,5)*
AATB17036
New Product
:
- VE:25 Nmo
Fluorescein-12-dATP kann wie sein natürliches Gegenstück dATP in eine DNA-Sequenz eingebaut werden, um ein Fluorescein-Tag in ein DNA-Molekül einzubauen.
- Kann für die direkte enzymatische Markierung von DNA/cDNA verwendet werden, z. B. durch PCR oder Nick-Translation
Der Linker zwischen Fluorescein-Tag und Adenin wurde für die optimale Substrateinbindung und Markierungseffizienz optimiert.
: Nur für Forschungszwecke.