Cy5-Farbstoff-qPCR-Kalibrierungsplatte *Optimiert für ABI7500 Fast 96-Well*
Artikelnr. AATB67016
Lieferant: AAT BIOQUEST
New Product
Spezifikationen
- Rahmenfarbe:Weiß
- Anz. Wells:96
- Profil:Niedrig
- Standring:Mit Halbrand
- Farbe der Wells:Weiß
- Bezeichnung:Cy5-Farbstoff-qPCR-Kalibrierungsplatte
- Barcodierung:Ja
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Eine Cy5-Farbstoff-qPCR-Kalibrierungsplatte ist ein Plattentyp, der in quantitativen PCR-Experimenten (Polymerase-Kettenreaktion) verwendet wird.
- Die qPCR-Kalibrierungsplatte kann die qPCR-Ergebnisse mit Multiplexing erheblich verbessern, indem sie die in Ihren Echtzeitexperimenten verwendeten Fluoreszenzspektren genauer darstellt.
- Diese Kalibrierungsplatte ist ohne zusätzliche Vorbereitungsschritte einsatzbereit.
Bei den meisten qPCR-Instrumenten sollten die erforderlichen Kalibrierungen mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden.
Caution: Vermeiden Sie das Einfrieren und Auftauen der Platten. Es wird nicht empfohlen, die Platten mehr als dreimal zu verwenden. Platten können bis zu 12 Monate gelagert werden. Gefrieren (<-15 °C) und minimieren Sie die Lichteinwirkung.