ContactUsLinkComponent
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
New Product
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
New Product
  • Catalog No:
  • AATB50208
  • AATB50209
  • Antigen-Symbol:
  • IgG
  • IgG
  • Antigen-Name:
  • Immunoglobulin G
  • Immunoglobulin G
  • Antikörper-Typ:
  • Sekundär
  • Sekundär
  • Klonalität:
  • Polyklonal
  • Polyklonal
  • Konjugation:
  • TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
  • TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
  • Reaktivität:
  • Human
  • Human
  • Wirt:
  • Goat
  • Goat
  • Isotyp:
  • IgG (H, L)
  • IgG (H, L)
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ELISA:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChemie:
  • Yes
  • Yes
  • Durchflusszytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Kreuzadsorption:
  • No
  • No
  • Lagertemperatur:
  • Freeze (<–15 °C); Minimise light exposure
  • Freeze (<–15 °C); Minimise light exposure
  • Transporttemperatur:
  • 20
  • 20
Frequently Bought Together