AuftragsverfolgungKontakt
Drum Insert
Drum Insert
Drum insert with 2 American buttress thread, Polyethylen
Artikelnr. CPCCDQPRO202BUT
Anbieter:   CPC COLDER
Drum Insert
Artikelnr. CPCCDQPRO202BUT
Anbieter:  CPC COLDER
Drum Insert
Drum insert with 2 American buttress thread, Polyethylen
Preis
12,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Drum insert with 2" American buttress thread and EPDM O-Rings (North American Plastic Drums).
  • Mounting option: Thread
  • Pressure range: 0 to 45 psig (0 to 3,1 bar)
  • Seal options: EPDM
  • Material finish: Natural
  • Temperature range: –20 to +120 °F (29 to 49 °C)
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Drum insert with 2 American buttress thread
  • Material:
    Polyethylen