AuftragsverfolgungKontakt
Poly Crimp Cap
Poly crimp cap, 12×21 mm, Septum colour - white/red, 1 mm, Blau, 11 mm, Silikon/PTFE
Catalog # NEUB783005B10SITE
Poly Crimp Cap
Catalog # NEUB783005B10SITE
Poly Crimp Cap
Poly crimp cap, 12×21 mm, Septum colour - white/red, 1 mm, Blau, 11 mm, Silikon/PTFE
Price
202,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Poly crimp cap with inserted septum.
Spezifikationen
  • Verschlussgröße:
    11 mm
  • Septum:
    Septum colour - white/red
  • Bezeichnung:
    Poly crimp cap, 12×21 mm
  • Material:
    Silikon/PTFE
  • Stärke:
    1 mm
  • Verschluss-Farbe:
    Blau